Learn More
Cytiva Sérum Fetal Clone III HyClone™
Code produit 12852936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12852936 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12852936 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30109.03IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum FetalClone III (États-Unis) inactivé par la chaleur
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
À utiliser avec (application) Conçu pour les applications de fibroblastes, supplément de croissance de culture cellulaire
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Niveau d’IgG Généralement moins de 2 μg/ml
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA