Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ I (États-Unis)
Code produit 10275022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
100 mL
500 mL
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Inactivé par la chaleur Conditionnement
10275022 100 mL Non 100mL
10780245 500 mL Non 500mL
12329832 100 mL Oui 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10275022 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30080.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Optimisé pour la croissance d’hybridomes, complète la croissance de la culture cellulaire avec le sérum HyClone™ FetalClone™ I provenant des États-Unis, une alternative de sérum de veau fœtal (SVF) contenant des niveaux d’IgG comparables à ceu
  • Alternative plus économique au SVF
  • Performances comparables à celles du SVF
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
  • Performances démontrées avec une variété de lignées cellulaires, notamment les hybridomes, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 et Vero
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Coefficient de saturation en fer, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales
    Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
    Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
    Description Sérum FetalClone I (États-Unis)
    Pays d’origine États-Unis
    Type de produit Substitut de sérum SVF
    Quantité 100 mL
    Stérilité Stérile
    Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
    Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
    Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
    Inactivé par la chaleur Non
    Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
    Niveau d’IgG Généralement moins de 2 μg/ml
    Mycoplasme détecté Non
    Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA