Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ I (États-Unis)
Description
liAlternative plus économique au SVF/liliPerformances comparables à celles du SVF/liliCohérence élevée d’un lot à l’autre/liliNiveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine/liliPerformances démontrées avec une variété de lignées cellulaires, notamment les hybridomes, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 et Vero.lt;/pgt;/li
Specifications
Specifications
| Dosages supplémentaires | Gamma globuline, Phosphatase alcaline, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation en fer, Glucose, IgG, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C |
| Espèces | Bovine |
| Age | 16 to 22 Weeks |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Frozen |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Substitut de sérum SVF, Sera, Serum |
| Quantité | 100 mL |
| Show More |