Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Beschreibung
- Alternative plus économique au SVF
- Performances comparables au SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
- Performances démontrées avec une variété de lignées cellulaires, notamment les hybridomes, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 et Vero
Spezifikation
Spezifikation
| Dosages supplémentaires | Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de lurée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG. |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Substitut de sérum SVF |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtrage séquentiel, 100 nm |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Testé pour | Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
| Concentration en endotoxines | le; 10 EU/ml |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?