Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Code produit 17662065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
HI, Irr - 25 à 40 doses
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Unit Size:
100mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Traitement Unit Size
17662065 500 mL HI, Irr - 25 à 40 doses 500mL
12339772 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
14850841 500 ml Irradié 500mL
16291072 500 ml Irradié (25 à 40 doses) 500mL
17256886 500 mL Irradié, (30 à 45 doses) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17662065 Supplier Cytiva Supplier No. SH30066.03IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
This item is not returnable. View return policy
Optimisé pour la croissance des cellules CHO et dérivées.
  • Alternative plus économique au SVF
  • Performances comparables au SVF
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
  • Performances démontrées avec une variété de lignées cellulaires, notamment les hybridomes, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5 et Vero
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Dosages supplémentaires Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de lurée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG
    Certifications/Conformité Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
    Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
    Espèces Bovine
    Age 16 to 22 Weeks
    Pays d’origine États-Unis
    Forme Frozen
    Format Bottle
    Type de produit Substitut de sérum SVF, Sera, Serum
    Quantité 500 mL
    Serum Treatment Heat-inactivated
    Stérilité Stérile
    Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
    Qualité Engineeered Serum
    Traitement HI, Irr - 25 à 40 doses
    Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
    Volume (métrique) 500 mL
    Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/ml
    Inactivé par la chaleur Oui
    Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
    Niveau d’IgG Généralement moins de 2 μg/ml
    Gamme de produits HyClone
    Mycoplasme détecté Non
    Conditions d’expédition Frozen
    Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
    Gamma-irradiated Yes