Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis)
Code produit 10295162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Conditionnement:
100mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
10295162 100 mL Aucun -
12399852 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
10570083 500 mL Aucun 500mL
12329862 500 ml Irradié 500mL
16281102 500 ml Irradié (25 à 40 doses) 500mL
17286896 500 mL Irradié, (30 à 45 doses) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10295162 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30109.02
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour les applications de fibroblastes, le sérum d’origine américaine HyClone™ FetalClone™ III permet d’enrichir le milieu de croissance cellulaire. ll est l’alternative au sérum de veau fœtal (SVF) la plus couramment utilisée.
  • Alternative plus économique que le SVF
  • Performances comparables au SVF
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Coefficient de saturation en fer, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Niveau d’IgG Généralement moins de 2 μg/ml
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA