Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis)
Descrizione
- Alternative plus économique que le SVF
- Performances comparables au SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
Specifica
Specifica
| Dosages supplémentaires | Albumine |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Substitut de sérum SVF |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtrage séquentiel, 100 nm |
| Traitement | Irradié, (30 à 45 doses) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?