Learn More
Cytiva Mélange de nutriments de Ham HyClone™, milieu F12
Code produit 10235122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs unitSize
10235122 1 000 ml Glutamine 1000mL
11968075 6 x 500 mL Glutamine 6 pièces
10580273 500 mL Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium 500mL
10700445 500 mL Glutamine 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10235122 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30026.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Favorisez la croissance des cultures cellulaires grâce au milieu de mélange nutritif F12 HyClone™ de Ham, fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les instruments médicaux et aux directives ISO 9001
  • Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabrication au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F12 de Ham, avec L-glutamine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine
Quantité 1 000 ml
Certifications/Conformité BPFa, ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description F12 de Ham, 1 X, avec L-Glutamine 1,00 mM