Learn More
Cytiva Mélange de nutriments de Ham HyClone™, milieu F12
Code produit 10700445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Conditionnement
10700445 500 mL Glutamine 500mL
10235122 1 000 ml Glutamine 1000mL
11968075 6 x 500 mL Glutamine 6 pièces
10580273 500 mL Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10700445 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30026.01
 Article restreint
En stock
Favorisez la croissance des cultures cellulaires grâce au milieu de mélange nutritif F12 HyClone™ de Ham, fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les instruments médicaux et aux directives ISO 9001
  • Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabrication au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F12 de Ham, avec L-glutamine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité BPFa, ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description F12 de Ham, 1 X, avec L-Glutamine 1,00 mM