Learn More
Cytiva Solutions salines équilibrées de Hank 1X HyClone™
Code produit 10739674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 000 ml
Avec additifs:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium, Rouge de phénol
Rouge de phénol
Rouge de phénol, Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans rouge de phénol
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
10739674 500 mL Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium Sans rouge de phénol 500mL
11546291 1 000 ml - Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 1000mL
10553764 6 x 500 ml Rouge de phénol Sans calcium, Sans magnésium 6 pièces
10041432 1 000 ml Rouge de phénol Sans calcium, Sans magnésium 1000mL
10532003 500 mL Rouge de phénol Sans calcium, Sans magnésium 500mL
10601993 1 000 ml Rouge de phénol, Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium - 1000mL
10617394 500 mL - Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 500mL
10309473 100 mL Rouge de phénol Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10225362 500 mL Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium, Rouge de phénol - 500mL
10452372 1 000 ml Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium Sans rouge de phénol 1000mL
10227993 6 x 1 000 ml Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium Sans rouge de phénol 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10739674 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30268.01
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec des solutions salines équilibrées 1X
  • Utilisé pour le lavage et le traitement des tissus et des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000 Consignes
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline équilibrée de Hanks
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Sans additif Sans rouge de phénol
Niveau d’endotoxines =1,0 EU/ml
pH 7,0 à 7,4
Quantité 500 mL