Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé inactivé par la chaleur HyClone ™ (Nouvelle-Zélande)
Descrizione
Les îles de la Nouvelle-Zélande sont protégées contre de nombreuses influences extérieures, tant sur le plan géographique que biologique. L’un des avantages de cet isolement est que la Nouvelle-Zélande affiche le plus petit nombre de maladies bovines signalées dans le monde, ce qui fait du SVF caractérisé d’origine néo-zélandaise un excellent sérum bovin car il offre une plus grande sécurité.
- Traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
- Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
- Produit à l’aide de la technologie True Pool qui minimise la variabilité entre les flacons
Specifica
Specifica
| Dosages supplémentaires | Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactates déshydrogénase, TIBC, SGPT, coefficient de saturation, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate, Vitamine C, 1, 25 dihydroxy vitamine D, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine |
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | Conserver à <–10°C ; une fois décongelé, conserver entre 2 et 8°C. |
| Espèces | Bovine |
| Age | Fetal |
| Pays d’origine | New Zealand |
| Forme | Solution |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500mL |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.