Learn More
Cytiva Solution HEPES HyClone™
Code produit 10204932
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10204932 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10204932 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30237.01
Maintient le pH physiologique de la culture cellulaire, malgré les variations de la concentration en dioxyde de carbone (produites par la respiration cellulaire). La solution HEPES HyClone™ fait partie d’une gamme haute performance de suppléments nu
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Fabrication conforme aux cGMP (Current Good Manufacturing Practices) et aux recommandations de la norme ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Forme Liquide
Type de produit Tampon HEPES
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
pH 7,2 à 7,5
Quantité 100 mL