Learn More
Cytiva Milieu CHO HyClone™ HyCell™
Code produit 15745513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15745513 1 L 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15745513 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30949.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    100.64€ / 1000mL
    Économisez 53.36€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Conception métabolique pour un haut rendement cellulaire et de production de protéines recombinantes
  • Milieu de culture cellulaire défini chimiquement et ACDF
  • Croissance haute performance dans plusieurs systèmes de culture, y compris les bioréacteurs à haute densité
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Prise en charge de nombreux clones CHO
  • Traçabilité des composants
  • Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
  • Obtenu sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu CHO
À utiliser avec (application) Promotion de la croissance
Gamme de produits HyCell
Quantité 1 L
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Niveau d’endotoxines < 10 UE/ml
Format Flacon
Osmolalité 270 à 330 mOsm/kg
pH 7,0 à 7,4
Couleur Transparent, jaune
Description Avec bicarbonate de sodium/poloxamère 188, sans HT/L-glutamine