Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire en poudre CHO HyClone™ HyCell sans L-glutamine et avec HT
Product Code. 12695647
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 L
5 L
Flacon PETE de 1 000 mL
Unit Size:
1000mL
10L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12695647 Flacon PETE de 1 000 mL 1000mL
17602085 10 L 10L
12872986 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12695647 Supplier Cytiva Supplier No. SH30934.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    81.76€ / 1000mL
    Économisez 43.24€
    34% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un milieu de culture cellulaire polyvalent sans composants d’origine animale (ADCF).
  • Formulations chimiquement définies et sans composants d’origine animale
  • Conçu pour un haut rendement cellulaire et une production élevée de protéines recombinantes
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Conçu pour des applications de culture à grande échelle, y compris les stratégies par perfusion et fed-batch
  • Développé pour la culture cellulaire de l’ovaire de hamster chinois (CHO) dans les applications de biotraitement
  • Formulé spécifiquement pour offrir d’excellentes performances, prendre en charge une densité de cellules de pointe élevée et améliorer le rendement et la qualité du produit
  • Peut être utilisé pour les applications en lots, en fed-batch ou en perfusion dans plusieurs plateformes de culture cellulaire allant des flacons agitateurs aux bioréacteurs à grande échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188, Hypoxanthine, Thymidine
Sans additif Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans glutamine
Quantité Flacon PETE de 1 000 mL
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité