Learn More
Cytiva Milieu de culture en poudre HyClone™ HyCell TransFx-H
Code produit 17215896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17215896 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17215896 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30944.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    385.00€ / 5L
    Économisez 165.00€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Milieu de culture cellulaire exempt de composants d’origine animale (ADCF), exempt d’hydrolysat et conforme à la réglementation
La polyvalence de ce milieu permet une adaptation rapide et prend en charge une transfection exceptionnelle, une densité cellulaire viable élevée et une productivité élevée sur une grande variété de lignées de cellules embryonnaires humaines de rein (HEK) 293.
HyCell TransFx-H est disponible sous forme liquide et en poudre dans un emballage convivial.
  • Formulation ADCF et sans hydrolysat
  • Contribue à une haute efficacité de transfection
  • Conçu pour un haut rendement cellulaire et une production élevée de protéines recombinantes
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Conçu pour les applications de transfection et de production micro à grande échelle
  • Fabriqués à partir de composants traçables conformément aux directives BPFa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans poloxamère 188
Quantité 5 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité