Learn More
Cytiva Eau de qualité pour injection (WFI) HyClone HyPure
Code produit 17622085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 x 1000 mL
Conditionnement:
100mL
1L
2L
500mL
6L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17622085 100 mL 100mL
17632085 500 mL 500mL
17642085 1000 mL 1L
17817697 2000 mL 2L
17652085 6 x 1000 mL 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17622085 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31191.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.79€
    32.00€ / 100mL
    Économisez sur devis
    -568.06% de réduction
 Article restreint
En stock
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et répondez aux besoins de biofabrication avec l’eau de qualité pour injection (WFI).
  • Favorisez la croissance des cultures cellulaires et répondez aux besoins de biofabrication avec l’eau de qualité pour injection (WFI).
    • Conforme aux spécifications USP strictes.
    • Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001.
    • Certificat d’analyse (CoA) spécifique au lot pour chaque lot d’eau produit.
    • Destiné à la fabrication ou à des fins de recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou de diagnostic.
  • L’eau de qualité WFI HyClone HyPure subit une purification poussée pour répondre aux spécifications strictes de la pharmacopée américaine (USP) ou les dépasser. L’eau pour injection (WFI) est produite dans des installations certifiées ISO 9001 pour garantir un produit de haute qualité.
  • L’eau de qualité WFI HyPure répond aux critères suivants :
    • Doit être produite à partir d’un système de purification d’eau validé qui répond ou dépasse les exigences USP actuelles pour l’eau de qualité WFI HyPure.
    • Doit disposer d’un système de surveillance de l’assurance de la qualité qui garantit une conformité continue et qui intègre les limites de test et d’action du système.
    • Doit répondre à tous les critères chimiques, de pureté et d’autres critères d’acceptation applicables décrits dans les exigences USP actuelles pour l’eau du système et l’eau conditionnée.
    • Doit inclure un CoA spécifique au lot pour chaque lot d’eau produit, indiquant à la fois les critères d’acceptation et les résultats d’essai réels.
    • Les résultats réels des tests réalisés sur un CoA ne sont pas issus des échantillons du système, mais doivent provenir de véritables échantillons conditionnés du lot concerné.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Stérilisation par filtration
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide