Learn More
Eau HyClone™ HyPure de qualité WFI (Water for Injection, eau pour injection), spécifications USP
Code produit 16052052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
20 L
100 L
200 L
500 L
1000 L
Conditionnement:
1000L
100L
1L
200L
20L
500L
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16052052 1 L 1L
16072052 5 L 5L
15911542 20 L 20L
16012052 100 L 100L
15926160 200 L 200L
16032052 500 L 500L
16062052 1000 L 1000L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16052052 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur CH30154.08
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Favorise la croissance des cultures cellulaires et les processus de biofabrication
  • Subit une purification poussée pour répondre aux spécifications strictes de la pharmacopée américaine (USP) ou les dépasser
  • L’eau pour injection (WFI) est produite dans des installations certifiées ISO 9001 pour garantir un produit de haute qualité
  • Les résultats réels des tests réalisés sur une CoA ne sont pas issus des échantillons du système, mais doivent provenir de véritables échantillons conditionnés du lot concerné
  • Destiné à la fabrication ou à des fins de recherche.
  • Non destiné à des fins thérapeutiques ou de diagnostic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Conditionnement Flacon
Filtré à travers Filtre stérile 0,1 µm
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Gamme de produits HyClone