Learn More
Cytiva Milieu IMDM HyClone™, poudre
Code produit 11918075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 5 Litres
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11918075 2 x 5 Litres 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11918075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30005.02
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Spécification
Forme Poudre
Type de produit IMDM avec L-Glutamine, HEPES ; sans alpha-thioglycérol
Sterilization Method Non stérile
Avec additifs Glutamine, HEPES
Sans additif Sans α-Thioglycérol
Quantité 2 x 5 Litres
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Description IMDM avec L-Glutamine, HEPES, sans alpha-thioglycérol