Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire HyClone™ Insect
Code produit 10176453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10176453 1 000 ml 1000mL
10288023 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10176453 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30065.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.75€
    57.44€ / 1000mL
    Économisez 32.31€
    36% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez le rendement cellulaire avec plusieurs lignées d’insectes dans une variété d’environnements de culture grâce au milieu de culture cellulaire HyClone™ Insect.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité 1 000 ml
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description PETE