Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Code produit 11987328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement unitSize
11987328 Irradiés 1L
16615775 Non irradié 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11987328 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30534.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le SVF ou le sérum équin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age 16 à 22 semaines
Type de produit Sérum de veau
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
Traitement Irradiés
Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Supplémenté en fer Oui
Gamme de produits HyClone
Méthodes de test Tests de conformité de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)