Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Code produit 16615775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement Conditionnement
16615775 Non irradié 1L
11987328 Irradiés 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16615775 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30534.04NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le SVF ou le sérum équin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age 16 à 22 semaines
Type de produit Sérum de veau
Quantité 1000 mL
Sterilization Method Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Non irradié
Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Supplémenté en fer Oui
Gamme de produits HyClone
Méthodes de test Tests de conformité de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)