Learn More
Cytiva Sérum de veau supplémenté en fer Hyclone™ (Nouvelle-Zélande)
Code produit 17226946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Traitement:
Irradié (25 à 40 doses)
Irradiés
Néant
Conditionnement:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
17226946 1000 mL Irradié (25 à 40 doses) 1L
16605765 1000 mL Néant 1L
16615765 1000 mL Irradiés 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17226946 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30414.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
  • Provenant de Nouvelle-Zélande avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Âge de l’animal au moment du prélèvement inférieur à 10 jours
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Supplémenté en fer
  • Chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG
Contenu et stockage Stocker à une température inférieure ou égale à -10°C
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Type de produit Sérum de veau
Quantité 1000 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Irradié (25 à 40 doses)
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤25 UE/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Supplémenté en fer Oui
Gamme de produits HyClone
Tests de sécurité USDA inclus Oui