Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau supplémenté en fer, origine É-U.
Code produit 16695735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695735 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695735 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30072.04IRBI35
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Contient du fer supplémentaire qui augmente la transferrine sérique aux niveaux physiologiques.
  • Supplémenté par le fer et des facteurs favorisant la croissance
  • Âge approximatif de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Une alternative économique au SVF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Pays d’origine États-Unis
Quantité 1000 mL
Traitement Irradiés
Concentration en endotoxines <10 UE/ml
À utiliser avec (application) Supplément à la croissance des cultures cellulaires
Supplémenté en fer Oui