Learn More
Cytiva Sérum de veau supplémenté en fer HyClone™, origine américaine
Code produit 16231092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 mL
1000 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Irradiés, 30 à 45 doses
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
1000mL
100mL
1L
500mL
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
16231092 1000 mL Irradiés, 30 à 45 doses 1000mL
16201092 500 mL Irradié, 25 à 40 doses 500mL
12349812 500 mL Stérilisation par rayons gamma 500mL
16221092 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1L
10761454 100 mL Aucun 100mL
12319812 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
15715533 1000 mL Inactivé par la chaleur 1000mL
11551831 500 mL Aucun 500mL
12339812 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
12839447 1 000 mL Stérilisation par rayons gamma 1L
10339953 1 000 mL Aucun 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16231092 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30072.04IR3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF). Contient du fer supplémentaire afin d’augmenter la transferrine sérique aux niveaux physiologiques.
Le sérum de veau bovin supplémenté en fer HyClone, provenant des États-Unis, est prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie nourris au lait de substitution, qui produisent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine. Ce sérum est soigneusement supplémenté en fer pour élever les niveaux de transferrine du sérum à des niveaux physiologiques. Après supplémentation, le sérum contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le sérum de veau fœtal (SVF) ou le sérum équin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Quantité 1000 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Irradiés, 30 à 45 doses
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Inactivé par la chaleur Non
Supplémenté en fer Oui