Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né supplémenté en fer HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Code produit 10761274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 doses)
Irradiés
Néant
Conditionnement:
1000mL
1L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
10761274 500 mL Néant 500mL
12330043 500 mL Irradiés -
11582830 1000 mL Néant 1000mL
12694217 1000 mL Inactivé par la chaleur 1000mL
12684217 1000 mL Irradiés 1000mL
17236946 1000 mL Irradié (25 à 40 doses) 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10761274 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30626.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
  • Sécurité assurée contre les maladies bovines
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
  • Uniformité et cohérence entre les flacons garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Type de produit Sérum de veau de veau de veau de veau nouveau-né enrichi en fer
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Néant
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines le; 25 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Tests de sécurité USDA inclus Oui