Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né supplémenté en fer HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Product Code. 12320043
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12320043 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12320043 Supplier Cytiva Supplier No. SH30626.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Améliore la croissance des cultures cellulaires, contient trois à quatre fois plus de fer et de transferrine disponibles que le SVF ou le sérum équin
  • Testé pour déterminer les niveaux d’endotoxine et d’hémoglobine
  • Les études de promotion de la croissance ont démontré diverses applications du produit
  • Surpasse souvent le SVF dans de nombreuses applications
  • Obtenu sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dosages supplémentaires Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactate déshydrogénase, Transaminase glutamique pyruvique (SGTP), Glutamate-oxaloacétate transaminase(SGOT), Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Glucose, pH, Osmolalité, Fer, Capacité totale de fixation du fer (TIBC), Coefficient de saturation, IgG
Age < 10 jours
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Congelé
Type de produit Sérum de veau nouveau-né
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Fer Supplémenté, Inactivé par la chaleur
Testé pour Anticorps fluorescent, Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Rage, Réovirus, Agents cytopathogènes (p. ex., IBR), Agents hémadsorbants (p. ex., PI3)
Inactivé par la chaleur Oui
Gamme de produits HyClone