Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né supplémenté en fer HyClone™, origine Nouvelle-Zélande
Code produit 16655785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Traitement:
Aucun
Irradié (30 à 40 kGy)
Irradiés
Conditionnement:
1 pièce
100mL
1L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16655785 100 mL Irradiés 100mL
16665785 500 mL Irradié (30 à 40 kGy) 500mL
16675785 1000 mL Irradié (30 à 40 kGy) 1L
11572830 - Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16655785 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30626.01IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le SVF ou le sérum équin.
  • Soigneusement prélevé, transformé et filtré en Nouvelle-Zélande pour assurer la sécurité contre les maladies des bovins
  • Contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le SVF ou le sérum équin
  • Prélevé sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age < 10 jours
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Type de produit Sérum de veau nouveau-né
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Irradiés
Supplémenté en fer Oui
Gamme de produits HyClone