Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né supplémenté en fer HyClone™, origine Nouvelle-Zélande
Descrizione
- Soigneusement prélevé, transformé et filtré en Nouvelle-Zélande pour assurer la sécurité contre les maladies des bovins
- Contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le SVF ou le sérum équin
- Prélevé sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
Specifica
Specifica
| Age | < 10 jours |
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Type de produit | Sérum de veau nouveau-né |
| Quantité | 1000 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
| Traitement | Irradié (30 à 40 kGy) |
| Supplémenté en fer | Oui |
| Gamme de produits | HyClone |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?