Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau irradié, origine É-U
Code produit 16615745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16615745 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16615745 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30073.02IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie non élevé sous la mère, ce qui produit des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine
  • Âge de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Alternative économique au SVF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
Couleur Amber
Contenu et stockage Store at or Below -10°C
Espèces Bovine
Age 16-24 semaines
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Sérum bovin de veau, Sera, Serum
Quantité 100 mL
Serum Treatment Gamma-irradiated
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Irradiés
Testé pour Dépistage viral selon 9 CFR 113.53, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volume (métrique) 100 mL
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤30 mg/dL
Supplémenté en fer No
Gamme de produits HyClone
Conditions d’expédition Frozen
Gamma-irradiated Yes