Learn More
Cytiva Milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™
Description
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
- Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabrication selon des proc
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | IMDM avec HEPES ; sans L-glutamine |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | 0,1 μm Stérilisé filtré |
| Avec additifs | HEPES |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Quantité | 500 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
| Description | Sans L-glutamine |