Learn More
Cytiva Milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™
Code produit 10386852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine, HEPES
HEPES
Conditionnement:
1000mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Conditionnement
10386852 1 000 ml Glutamine, HEPES 1000mL
10186223 6 x 500 mL Glutamine, HEPES -
10275212 500 mL HEPES 500mL
10143012 500 mL Glutamine, HEPES 500mL
10444102 1 000 ml HEPES -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10386852 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30228.02
 Article restreint
En stock
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
  • Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabrication selon des proc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu modifié IMDM avec L-glutamine, HEPES
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, HEPES
Sans additif Sans α-Thioglycérol
Quantité 1 000 ml
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Avec L-glutamine, avec HEPES, sans alpha-thioglycérol