Learn More
Cytiva Milieu 5A de McCoy HyClone™
Code produit 10106323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine, Bicarbonate de sodium
Glutamine, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Conditionnement
10106323 6 x 500 mL Glutamine, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol 6 pièces
11511861 1 000 ml Glutamine, Bicarbonate de sodium 1000mL
11501861 500 mL Glutamine, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol 500mL
10358633 500 mL Glutamine, Bicarbonate de sodium 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10106323 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30200.FS
 Article restreint
En stock
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu 5A de McCoy HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
  • Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabrication selon des proc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu 5A de McCoy avec L-glutamine, bicarbonate de sodium
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol
Quantité 6 x 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description 5A de McCoy avec L-glutamine et rouge de phénol