Learn More
Cytiva Milieu199 HyClone™
Code produit 10238103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10238103 500 mL 500mL
10116473 6 x 500 mL -
10336952 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10238103 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30253.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.96€
    26.00€ / 500mL
    Économisez 1.96€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199 avec solution saline équilibrée de Earle (EBSS), L-glutamine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière