Learn More
Cytiva Milieu Essentiel Minimal HyClone™ de Earle (MEM/EBSS), poudre
Code produit 11978075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 Litres
50 L
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE)
Sans additif:
Néant
Sans α-Thioglycérol
Sans bicarbonate de sodium
Conditionnement:
10L
2 pièces
50L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
11978075 2 x 5 Litres Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE) Néant 2 pièces
11511791 10 L Glutamine Sans α-Thioglycérol 10L
10106543 50 L Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE) Sans bicarbonate de sodium -
11551821 10 L Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE) Sans bicarbonate de sodium 10L
10094503 50 L Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE) Néant 50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11978075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30050.02
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Soutenez la croissance de la culture cellulaire et les procédés de biofabrication grâce au milieu essentiel minimal HyClone™ en poudre avec Earle (MEM/EBSS), fabriqué avec des procédés certifiés ISO 9001:2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels (NEAA)
Sterilization Method Non stérile
Avec additifs Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE)
Sans additif Néant
Quantité 2 x 5 Litres
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Description MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels