Learn More
Cytiva Milieu essentiel minimal HyClone™
Description
- Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabrication selon des proc
Spécification
Spécification
| Classification | None |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | MEM avec EBSS, sans L-glutamine |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | 0,1 μm Stérilisé filtré |
| Avec additifs | Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| Certifications/Conformité | BPFa, ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
| Afficher plus |