Learn More
Cytiva Milieu essentiel minimal HyClone™
Code produit 11541871
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
500 ml
6 x 500 mL
6 x 1 000 ml
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides
Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Rouge de phénol
Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs unitSize
11541871 500 mL Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 500mL
10346952 500 mL Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides 500mL
10520473 1 000 ml Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides 1000mL
11501811 1 000 ml Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 1000mL
11551871 1 000 ml Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 1000mL
10257973 6 x 1 000 ml Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 6 pièces
10543744 6 x 500 mL Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 6 pièces
10454275 6 x 1 000 ml Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 6 pièces
10217993 6 x 500 mL Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides 6 pièces
12360033 500 ml Glutamine 500mL
12380013 500 ml Rouge de phénol 500mL
11591801 500 mL Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 500mL
10034723 6 x 500 mL Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11541871 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30244.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Favorise la croissance des cultures cellulaires et les processus de bioproduction avec le milieu Minimum Essential (MEM) HyClone™ avec une solution saline équilibrée de Earle (MEM / EBSS), fabriqué selon les directives ISO 9001:2000 et les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) des dispositifs médicaux.
  • Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabrication selon des proc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit MEM avec EBSS, sans L-glutamine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Sans additif Sans glutamine
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité BPFa, ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Milieu essentiel minimal (MEM) avec solution saline équilibrée de Earle (EBSS), sans L-glutamine