Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né, origine Nouvelle-Zélande HyClone™
Code produit 12614237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12614237 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12614237 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.02IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une alternative de haute qualité au FBS. Les mêmes procédures de prélèvement et de traitement, y compris la ponction veineuse, sont utilisées dans la production de ce sérum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Règlements USDA
Contenu et stockage <–1°C
Type de produit Sérum de veau nouveau-né, origine Nouvelle-Zélande
Quantité 1000 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisé par filtration 0,1 μm
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤25 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Mycoplasme détecté Oui
Tests de sécurité USDA inclus Oui