Learn More
Cytiva Sérum porcin HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Code produit 16695785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L (échantillons CQ)
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Conditionnement:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16695785 1 l Non irradié 1L
16685785 1 l Irradiés 1L
17236916 1 L (échantillons CQ) Irradiés 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16695785 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30908.04NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour améliorer les performances de la culture cellulaire ; une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF)
Le sérum porcin de Cytiva est issu de la Nouvelle-Zélande, filtré aux États-Unis par l’intermédiaire de plusieurs filtres de 200 nm de taille de pores et irradié aux rayons gamma à 25 à 40 kGy après filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pays d’origine New Zealand
Type de produit Sérum porcin
Quantité 1 l
Sterilization Method Filtré trois fois par des filtres de 200 nm de taille de pores
Traitement Non irradié
Concentration en endotoxines ≤100 UE/ml
Inactivé par la chaleur No
Concentration d’hémoglobine ≤ 50 mg/dl
Gamme de produits HyClone