Learn More
Cytiva Sérum porcin HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Product Code. 17236916
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L (échantillons CQ)
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Unit Size:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Traitement Unit Size
17236916 1 L (échantillons CQ) Irradiés 1L
16695785 1 l Non irradié 1L
16685785 1 l Irradiés 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17236916 Supplier Cytiva Supplier No. SH30908.04SAM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisé pour améliorer les performances de la culture cellulaire ; une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF)
Le sérum porcin de Cytiva est issu de la Nouvelle-Zélande, filtré aux États-Unis par l’intermédiaire de plusieurs filtres de 200 nm de taille de pores et irradié aux rayons gamma à 25 à 40 kGy après filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Type de produit Sérum porcin
Quantité 1 L (échantillons CQ)
Sterilization Method Filtré trois fois par des filtres de 200 nm de taille de pores
Traitement Irradiés
Concentration en endotoxines ≤100 UE/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 50 mg/dl
Gamme de produits HyClone