Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™
Code produit 17682075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 à 40 doses
30 à 45 doses
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17682075 25 à 40 doses 1L
17692075 30 à 45 doses 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17682075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.02IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de veau de bovin Cytiva HyClone, un substitut excellent et économique au sérum de veau fœtal (SVF).
  • Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de veau de bovin Cytiva HyClone, un substitut excellent et économique au sérum de veau fœtal (SVF).
    • Obtenu sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
    • Traceable
    • Conforme aux réglementations USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -10°C ou inférieur, une fois décongelé, conserver entre 2°C et 8°C
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 25 à 40 doses
Volume (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (application) Améliorer la croissance des cellules