Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, inactivé par la chaleur
Artikelnummer. 12694237
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
Packungsgröße:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
12694237 100 mL 100mL
12664237 500 mL 500mL
12654207 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12694237 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30118.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Augmentez la croissance des cultures cellulaires grâce à cette alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF)
  • Produit selon des procédures de prélèvement et de traitement méticuleuses, notamment ponction veineuse, pour offrir le produit de la plus haute qualité disponible.
  • Garantit d’excellents résultats de culture sans crainte de contamination
  • HyClone™ assure la maîtrise totale du processus de prélèvement et de production pour garantir 100 % de traçabilité
  • Le sérum de veau nouveau-né subit les mêmes procédures méticuleuses de prélèvement et de traitement (notamment ponction veineuse) que les autres produits de sérum bovin
  • Origine États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Âge de l’animal au moment du prélèvement inférieur à 10 jours
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Conserver à une température inférieure ou égale à -10°C
Age <10 jours
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Inactivé par la chaleur
Volume (métrique) 100 mL
Concentration en endotoxines ≤ 50 UE/ml
À utiliser avec (application) Augmentation de la croissance des cultures cellulaires
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Conditions d’expédition Congelé
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.