Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Code produit 16211112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16211112 500 mL 500mL
16241112 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16211112 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.01IR3040
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Une alternative excellente et économique au sérum de veau fœtal (SVF).
  • Supplémente la croissance des cultures cellulaires
  • Obtenu sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
  • Fabriqué conformément aux directives GMPc selon la norme ISO 9001 : Établissement agréé 2008
  • Conforme aux réglementations USDA
  • Traceable
  • À filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage Conserver au congélateur, <20°C
Age <10 jours
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Sérum
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 500 mL
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Irradié (30 à 40 kGy)
Volume (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Supplément à la croissance des cultures cellulaires
Gamme de produits HyClone
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.