Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Code produit 16241112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16241112 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16241112 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.02IR3040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    131.61€ / 1000mL
    Économisez 78.39€
    37% de réduction
 Article restreint
En stock
Une alternative excellente et économique au sérum de veau fœtal (SVF).
  • Supplémente la croissance des cultures cellulaires
  • Obtenu sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
  • Fabriqué conformément aux directives GMPc selon la norme ISO 9001 : Établissement agréé 2008
  • Conforme aux réglementations USDA
  • Traceable
  • À filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur, <20°C
Age <10 jours
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Sérum
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 1 000 ml
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Irradié (30 à 40 kGy)
Volume (métrique) 1000 mL
À utiliser avec (application) Supplément à la croissance des cultures cellulaires
Gamme de produits HyClone