Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Code produit 16201112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié, 25 à 40 doses
Irradiés, 30 à 45 doses
Conditionnement:
1000mL
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16201112 500 mL Irradié, 25 à 40 doses 500mL
12624237 1000 mL Inactivé par la chaleur 1000mL
16221112 500 mL Irradiés, 30 à 45 doses 500mL
16231112 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1000mL
12802956 500 mL Irradié 500mL
12339962 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
16251112 1000 mL Irradiés, 30 à 45 doses 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16201112 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.01IR2540
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
liSoigneusement recueilli, traité et filtré en Nouvelle-Zélande/liliSécurité assurée contre les maladies bovines/liliLes mêmes normes sont respectées dans le traitement du sérum de veau et dans le sérum de veau fœtal (SVF) pour offrir un niveau de qualité et de traçabilité excellent/liliLe sérum de veau nouveau-né HyClone provenant de Nouvelle-Zélande est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 mu;m) de taille de pores./liliAvant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./li
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatase alcaline, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation en fer, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Règlements USDA
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Traitement Irradié, 25 à 40 doses
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines le; 25 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Mycoplasme détecté Oui
Tests de sécurité USDA inclus Oui