Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Code produit 16251112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié, 25 à 40 doses
Irradiés, 30 à 45 doses
Conditionnement:
1000mL
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
16251112 1000 mL Irradiés, 30 à 45 doses 1000mL
16201112 500 mL Irradié, 25 à 40 doses 500mL
12624237 1000 mL Inactivé par la chaleur 1000mL
16221112 500 mL Irradiés, 30 à 45 doses 500mL
16231112 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1000mL
12802956 500 mL Irradié 500mL
12339962 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16251112 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.02IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    131.61€ / 1000mL
    Économisez 78.39€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
liSoigneusement recueilli, traité et filtré en Nouvelle-Zélande/liliSécurité assurée contre les maladies bovines/liliLes mêmes normes sont respectées dans le traitement du sérum de veau et dans le sérum de veau fœtal (SVF) pour offrir un niveau de qualité et de traçabilité excellent/liliLe sérum de veau nouveau-né HyClone provenant de Nouvelle-Zélande est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 mu;m) de taille de pores./liliAvant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./li
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatase alcaline, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation en fer, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Règlements USDA
Couleur Amber
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C
Espèces Bovine
Age Newborn (20 days or less)
Pays d’origine New Zealand
Format Bottle
Type de produit Newborn Calf Bovine Serum
Quantité 1000 mL
Serum Treatment Gamma-irradiated
Stérilité Stérile
Sterilization Method 0,1 μfiltration m
Traitement Irradiés, 30 à 45 doses
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volume (métrique) 1000 mL
Concentration en endotoxines le; 25 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤30 mg/dL
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté Oui
Conditions d’expédition Frozen
Tests de sécurité USDA inclus Oui
Gamma-irradiated Yes