Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau nouveau-né, origine É-U.
Code produit 12654237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12654237 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12654237 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30118.04IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Augmente la croissance des cultures cellulaires, provenant d’animaux qui ont généralement moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age < 10 jours
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau
Quantité 1000 mL
Traitement Irradiés
À utiliser avec (application) Augmentation de la croissance des cultures cellulaires
Gamme de produits HyClone