Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau nouveau-né, origine Nouvelle-Zélande
Code produit 16675775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Non irradié
Néant
Conditionnement:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement unitSize
16675775 Inactivé par la chaleur 1L
16685775 Non irradié 1L
16665775 Néant 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16675775 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30560.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Test de conformité selon l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)
  • Soigneusement prélevé, transformé et filtré en Nouvelle-Zélande pour assurer la sécurité contre les maladies des bovins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age < 10 jours
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Type de produit Sérum de veau nouveau-né
Quantité 1000 mL
Sterilization Method Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Inactivé par la chaleur
Concentration en endotoxines ≤ 25 UE/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Méthodes de test Tests de conformité de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)