Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™ (États-Unis)
Code produit 11571851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 ml
1000 mL
Traitement:
Aucun
Irradié, 25 à 40 doses
Conditionnement:
1000mL
100mL
1L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
11571851 100 mL Aucun 100mL
11556551 1 000 ml Aucun 1000mL
11581851 500 ml Aucun 500mL
16291102 500 ml Irradié, 25 à 40 doses 500mL
16605755 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11571851 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30118.02
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Augmentez la croissance de culture cellulaire avec le sérum de veau nouveau-né HyClone™ d’origine américaine.
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm et provenant d’animaux généralement âgés de moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certifications/Conformité Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
Couleur Amber
Contenu et stockage Store at or Below -10°C
Description Sérum de veau nouveau-né (États-Unis)
Espèces Bovine
Age <10 Days
Pays d’origine United States
Format Bottle
Type de produit Newborn Calf Bovine Serum
Quantité 100 mL
Serum Treatment None
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Volume (métrique) 100 mL
Inactivé par la chaleur No
Concentration d’hémoglobine ≤30 mg/dL
Gamme de produits HyClone
Conditions d’expédition Frozen