Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™ (États-Unis)
Code produit 16605755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 ml
1000 mL
Traitement:
Aucun
Irradié, 25 à 40 doses
Conditionnement:
1000mL
100mL
1L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
16605755 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1L
11571851 100 mL Aucun 100mL
11556551 1 000 ml Aucun 1000mL
11581851 500 ml Aucun 500mL
16291102 500 ml Irradié, 25 à 40 doses 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16605755 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30118.04IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Augmentez la croissance de culture cellulaire avec le sérum de veau nouveau-né HyClone™ d’origine américaine.
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm et provenant d’animaux généralement âgés de moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sérum de veau nouveau-né (États-Unis)
Quantité 1000 mL
Traitement Irradié, 25 à 40 doses
Inactivé par la chaleur Non