Learn More
Cytiva Solution d’acides aminés non essentiels (NEAA) 100X HyClone™
Code produit 11591861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11591861 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11591861 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30238.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.45€
    20.00€ / 100mL
    Économisez sur devis
    -210.08% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
La culture cellulaire est idéale pour la supplémentation de milieux sans sérum et sans protéines. La solution d’acides aminés non essentiels (NEAA) 100X Cytiva HyClone™ prend en charge la croissance des cellules qui ont des exigences énergétiques él
Composants :
  • L-alanine : 890 mg/l
  • L-asparagine-H20 : 1500 mg/l
  • Acide L-aspartique : 1330 mg/l
  • Acide L-glutamique : 1470 mg/l
  • Glycine : 750 mg/l
  • L-proline : 1150 mg/l
  • L-sérine : 1050 mg/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2–8°C
Description Solution NEAA, 100X
Concentration 100 X
Forme Liquide
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Supplémentation en milieux sans sérum et sans protéines
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid